2-Brom-6-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5747-100G OR5747-25G
APOSOR5747-100GEA 662 CHF
APOSOR5747-100G APOSOR5747-25G
2-Brom-6-chlorpyridin 98%
2-Bromo-6-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Melting Pt: 90…91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00181262
CAS-Nummer: 5140-72-7