2-Ethoxy-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5746-25G OR5746-5G OR5746-100G
APOSOR5746-25GEA 300 CHF
APOSOR5746-25G APOSOR5746-5G APOSOR5746-100G
2-Ethoxy-4-nitrobenzoesäure
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₉H₉NO₅
MW: 211.17 g/mol
Melting Pt: 148…151 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683865
CAS-Nummer: 2486-66-0