3-Acetylthiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-thienyl ketone, 1-(3-Thienyl)-1-ethanone
OR5739-5G
APOSOR5739-5GEA 43.6 CHF
APOSOR5739-5G
3-Acetylthiophen 98%
3-Acetylthiophene
Formel: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Siedepunkt: 208…210 °C/748mmHg
Melting Pt: 57…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005468
CAS-Nummer: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4