1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5738-25G
APOSOR5738-25GEA 0 CHF
APOSOR5738-25G
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,1800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659473
CAS-Nummer: 68947-43-3