2'-(Methylsulfonyl)acetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Acetyl-2-(methylsulphonyl)aniline
OR5729-1G OR5729-25G OR5729-5G
APOSOR5729-1GEA 26.2 CHF
APOSOR5729-1G APOSOR5729-25G APOSOR5729-5G
2'-(Methylsulfonyl)acetanilid
2'-(Methylsulfonyl)acetanilid
Formel: C₉H₁₁NO₃S
MW: 213,26 g/mol
Melting Pt: 143.5…147.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01464107
CAS-Nummer: 20628-27-7