3-Brom-N,N-dimethylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5726-1G OR5726-25G OR5726-5G
APOSOR5726-1GEA 80.6 CHF
APOSOR5726-1G APOSOR5726-25G APOSOR5726-5G
3-Brom-N,N-dimethylbenzolsulfonamid 98%
3-Brom-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₀BrNO₂S
Melting Pt: 74…78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363826
CAS-Nummer: 153435-80-4