3-Brom-N,N-diethylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5725-10G
OR5725-1G
OR5725-5G
APOSOR5725-10GEA
859
CHF
APOSOR5725-10G
APOSOR5725-1G
APOSOR5725-5G
3-Brom-N,N-diethylbenzolsulfonamid 98%
Formel:
C₁₀H₁₄BrNO₂S Melting Pt: 30…32 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07363825 CAS-Nummer: 871269-11-3 |