4-Chlorpicolinamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloropyridine-2-carboxamide
OR5724-100G OR5724-25G OR5724-5G OR5724-1G
APOSOR5724-100GEA 454 CHF
APOSOR5724-100G APOSOR5724-25G APOSOR5724-5G APOSOR5724-1G
4-Chlorpicolinamid 98%
4-Chlorpicolinamid
Formel: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Melting Pt: 160…163 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01085339
CAS-Nummer: 99586-65-9