3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR5717-1G OR5717-5G
APOSOR5717-1GEA 227 CHF
APOSOR5717-1G APOSOR5717-5G
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure 97%
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₁BN₂O₃S
MW: 250,0800 g/mol
Melting Pt: 204…240 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363799
CAS-Nummer: 871333-06-1