6-Bromnicotinonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-5-cyanopyridine
OR5716-25G OR5716-5G
APOSOR5716-25GEA 87 CHF
APOSOR5716-25G APOSOR5716-5G
6-Bromnicotinonitril 95%
6-Bromnicotinonitril
Formel: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Melting Pt: 143…147 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234141
CAS-Nummer: 139585-70-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III