4-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Carboxy-2-chlorobenzeneboronic acid
OR5712-25G OR5712-5G OR5712-100G
APOSOR5712-25GEA 265 CHF
APOSOR5712-25G APOSOR5712-5G APOSOR5712-100G
4-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure 98%
4-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39 g/mol
Melting Pt: 208…210 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07363763
CAS-Nummer: 851335-09-6