4-Iod-2,5-xylenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Iodo-2,5-dimethylphenol, 2-Hydroxy-5-iodo-4-xylene, 5-Hydroxy-2-iodo-4-xylene, 2,5-Dimethyl-4-iodophenol
OR5710-1G OR5710-5G
APOSOR5710-1GEA 114 CHF
APOSOR5710-1G APOSOR5710-5G
4-Iod-2,5-xylenol 98%
4-Iod-2,5-xylenol
Formel: C₈H₉IO
Melting Pt: 95…97 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00219922
CAS-Nummer: 114971-53-8