4,5-Dibrom-o-xylol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 4,5-Dibromo-1,2-dimethylbenzene
OR5708-100G
APOSOR5708-100GEA 188 CHF
APOSOR5708-100G
4,5-Dibrom-o-xylol 98+%
4,5-Dibrom-o-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Siedepunkt: 278 °C
Melting Pt: 85…87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082743
CAS-Nummer: 24932-48-7