N-Benzyl-4-brombenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5707-25G OR5707-5G
APOSOR5707-25GEA 316 CHF
APOSOR5707-25G APOSOR5707-5G
N-Benzyl-4-brombenzolsulfonamid 98%
N-Benzyl-4-brombenzolsulfonamid
Formel: C₁₃H₁₂BrNO₂S
MW: 326,21 g/mol
Melting Pt: 102…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00450587
CAS-Nummer: 3609-87-8