4-(4-Bromphenylsulfonyl)morpholin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-((4-Bromophenyl)sulphonyl)morpholine
OR5705-1G OR5705-25G OR5705-5G
APOSOR5705-1GEA 121 CHF
APOSOR5705-1G APOSOR5705-25G APOSOR5705-5G
4-(4-Bromphenylsulfonyl)morpholin 98%
4-(4-Bromphenylsulfonyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₃S
MW: 306,1800 g/mol
Melting Pt: 140…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00194739
CAS-Nummer: 834-67-3