1-(4-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-N-pyrrolidin-1-ylbenzenesulphonamide, 1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)pyrrolidine
OR5699-1G OR5699-5G
APOSOR5699-1GEA 149 CHF
APOSOR5699-1G APOSOR5699-5G
1-(4-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin 98%
1-(4-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂S
MW: 290.1768 g/mol
Melting Pt: 80…84 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00584577
CAS-Nummer: 136350-52-2