4-Brom-N-isopropylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5695-1G OR5695-5G
APOSOR5695-1GEA 36.7 CHF
APOSOR5695-1G APOSOR5695-5G
4-Brom-N-isopropylbenzolsulfonamid 98%
4-Brom-N-isopropylbenzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₂BrNO₂S
Melting Pt: 87…89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01215090
CAS-Nummer: 1984-27-6