4-Brom-N,N-dimethylbenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N,N-Dimethyl 4-bromobenzenesulphonamide
OR5693-1G OR5693-5G
APOSOR5693-1GEA 26.2 CHF
APOSOR5693-1G APOSOR5693-5G
4-Brom-N,N-dimethylbenzolsulfonamid 97%
4-Brom-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₀BrNO₂S
MW: 264,14 g/mol
Melting Pt: 88…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017834
CAS-Nummer: 707-60-8