1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5690-1G OR5690-5G
APOSOR5690-1GEA 26.2 CHF
APOSOR5690-1G APOSOR5690-5G
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,28 g/mol
Melting Pt: 167…168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03371463
CAS-Nummer: 10315-07-8