3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin
OR5674-1G
OR5674-500MG
OR5674-250MG
APOSOR5674-1GEA
41.9
CHF
APOSOR5674-1G
APOSOR5674-500MG
APOSOR5674-250MG
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Formel:
C₁₇H₁₄O₃ MW: 266,3 g/mol Melting Pt: 232…234 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00047643 CAS-Nummer: 86-44-2 |