(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5671-1G
OR5671-250MG
APOSOR5671-1GEA
220
CHF
APOSOR5671-1G
APOSOR5671-250MG
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Formel:
C₁₂H₁₃N₃ MW: 199.26 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02656617 CAS-Nummer: 128802-95-9 |