[(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methyl]amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (1-Methyl-1H-indol-2-yl)methanamine, 2-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
OR5663-250MG OR5663-100MG OR5663-1G
APOSOR5663-250MGEA 124 CHF
APOSOR5663-250MG APOSOR5663-100MG APOSOR5663-1G
[(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methyl]amine 96%
[(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methyl]amine
Formel: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06801045
CAS-Nummer: 55556-57-5