Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5652-1G
OR5652-250MG
APOSOR5652-1GEA
34.8
CHF
APOSOR5652-1G
APOSOR5652-250MG
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₁₄ClNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01701566 CAS-Nummer: 3235-68-5 |