7-Chloroxindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Chloroindolin-2-one
OR5622-1G OR5622-5G OR5622-25G
APOSOR5622-1GEA 0 CHF
APOSOR5622-1G APOSOR5622-5G APOSOR5622-25G
7-Chloroxindol 98%
7-Chloroxindol
Formel: C₈H₆ClNO
MW: 167,5923 g/mol
Melting Pt: 221…225 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06656001
CAS-Nummer: 25369-33-9