Ethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-BOC protected
OR5620-1G OR5620-5G
APOSOR5620-1GEA 52.2 CHF
APOSOR5620-1G APOSOR5620-5G
Ethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₄S
MW: 272.33 g/mol
Melting Pt: 198…200 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06409216
CAS-Nummer: 302964-01-8