3-Amino-5-tert-butylisoxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5616-100G
OR5616-25G
OR5616-5G
APOSOR5616-100GEA
385
CHF
APOSOR5616-100G
APOSOR5616-25G
APOSOR5616-5G
3-Amino-5-tert-butylisoxazol 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazol
Formel:
C₇H₁₂N₂O Melting Pt: 110…113 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00055620 CAS-Nummer: 55809-36-4 |