Ethyl-2-amino-5-oxazolcarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2-aminooxazole-5-carboxylate
OR5611-1G OR5611-250MG
APOSOR5611-1GEA 31.4 CHF
APOSOR5611-1G APOSOR5611-250MG
Ethyl-2-amino-5-oxazolcarboxylat
Ethyl-2-amino-5-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,1393 g/mol
Melting Pt: 151…153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657433
CAS-Nummer: 113853-16-0