1-Aminobenzotriazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5609-1G
OR5609-250MG
OR5609-5G
APOSOR5609-1GEA
131
CHF
APOSOR5609-1G
APOSOR5609-250MG
APOSOR5609-5G
1-Aminobenzotriazol 97%
1-Aminobenzotriazole
Formel:
C₆H₆N₄ Melting Pt: 81…85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00132902 CAS-Nummer: 1614-12-6 |