2-Amino-4-(4-bromphenyl)thiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5603-25G
OR5603-5G
OR5603-1G
APOSOR5603-25GEA
105
CHF
APOSOR5603-25G
APOSOR5603-5G
APOSOR5603-1G
2-Amino-4-(4-bromphenyl)thiazol 98%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Formel:
C₉H₇BrN₂S Melting Pt: 181…187 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00051953 CAS-Nummer: 2103-94-8 |