2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromothiazole-5-methanol
OR5599-1G
APOSOR5599-1GEA 131 CHF
APOSOR5599-1G
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole 98%
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole
Formel: C₄H₄BrNOS
MW: 194,06 g/mol
Melting Pt: 46…48 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115733
CAS-Nummer: 687636-93-7