2-Amino-4-thiazolcarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
OR5587-25G OR5587-100G
APOSOR5587-25GEA 66.2 CHF
APOSOR5587-25G APOSOR5587-100G
2-Amino-4-thiazolcarbonsäure 98%
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂S
MW: 144,15 g/mol
Melting Pt: 245…247 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00859429
CAS-Nummer: 40283-41-8