Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methylnicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2,4-Dihydroxy-6-methylnicotinate, 2,4-Dihydroxy-6-methylnicotinic acid ethyl ester
OR5584-5G
OR5584-1G
OR5584-25G
APOSOR5584-5GEA
0
CHF
APOSOR5584-5G
APOSOR5584-1G
APOSOR5584-25G
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methylnicotinat 97%
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate
Formel:
C₉H₁₁NO₄ MW: 197.1900 g/mol Melting Pt: 210…213 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02929397 CAS-Nummer: 70254-52-3 |