6-Acetylaminonicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5583-1G
OR5583-250MG
OR5583-5G
APOSOR5583-1GEA
55.7
CHF
APOSOR5583-1G
APOSOR5583-250MG
APOSOR5583-5G
6-Acetylaminonicotinic acid 95%
6-Acetylaminonicotinic acid
Formel:
C₈H₈N₂O₃ Melting Pt: 276…278 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00129118 CAS-Nummer: 21550-48-1 |