2-Formyl-5-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
OR5581-1G
OR5581-5G
OR5581-100MG
APOSOR5581-1GEA
149
CHF
APOSOR5581-1G
APOSOR5581-5G
APOSOR5581-100MG
2-Formyl-5-methoxyphenylboronsäure
2-Formyl-5-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ MW: 179.9657 g/mol Melting Pt: 155…160 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03001335 CAS-Nummer: 40138-18-9 |