3-Brom-2-chlor-5-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR5575-100G
APOSOR5575-100GEA
193
CHF
APOSOR5575-100G
3-Brom-2-chlor-5-nitropyridin 98%
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₂BrClN₂O₂ Melting Pt: 67…68 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00233989 CAS-Nummer: 5470-17-7 |