2-Amino-3-brom-5-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-5-nitro-2-pyridylamine, 3-Bromo-5-nitropyridin-2-amine
OR5574-5G
APOSOR5574-5GEA
0
CHF
APOSOR5574-5G
2-Amino-3-brom-5-nitropyridin 98%
2-Amino-3-brom-5-nitropyridin
Formel:
C₅H₄BrN₃O₂ MW: 218,01 g/mol Melting Pt: 218…222 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00955628 CAS-Nummer: 15862-31-4 |