Methyl-6-aminonicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
OR5571-1G
OR5571-25G
OR5571-5G
APOSOR5571-1GEA
26.2
CHF
APOSOR5571-1G
APOSOR5571-25G
APOSOR5571-5G
Methyl-6-aminonicotinat 97%
Methyl-6-aminonicotinat
Formel:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Melting Pt: 158…162 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00797844 CAS-Nummer: 36052-24-1 |