7-Chloro-1-tetralone 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 7-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR55702-1G
OR55702-25G
OR55702-5G
APOSOR55702-1GEA
26.2
CHF
APOSOR55702-1G
APOSOR55702-25G
APOSOR55702-5G
7-Chloro-1-tetralone 99%
7-Chloro-1-tetralone
Formel:
C₁₀H₉ClO MW: 180,63 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01928386 CAS-Nummer: 26673-32-5 |