Valeriansäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Pentanoic acid
OR55656-25G OR55656-100G
APOSOR55656-25GEA 26.2 CHF
APOSOR55656-25G APOSOR55656-100G
Valeriansäure 99%
Valeriansäure
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 184…186 °C
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004413
CAS-Nummer: 109-52-4
UN: 3265
ADR: 8,III