2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55654-1G OR55654-25G OR55654-5G
APOSOR55654-1GEA 26.2 CHF
APOSOR55654-1G APOSOR55654-25G APOSOR55654-5G
2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,5804 g/mol
Melting Pt: 93…95 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11035883
CAS-Nummer: 3970-39-6