5-Hydroxynicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 5-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid
OR5565-25G OR5565-5G
APOSOR5565-25GEA 29.7 CHF
APOSOR5565-25G APOSOR5565-5G
5-Hydroxynicotinsäure 97%
5-Hydroxynicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Melting Pt: 300…304 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129117
CAS-Nummer: 27828-71-3