3-Chloro-4-(2-pyridylmethoxy)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)aniline
OR55641-100G OR55641-25G
APOSOR55641-100GEA 314 CHF
APOSOR55641-100G APOSOR55641-25G
3-Chloro-4-(2-pyridylmethoxy)aniline 97%
3-Chloro-4-(2-pyridylmethoxy)aniline
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O
MW: 234,68 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08699389
CAS-Nummer: 524955-09-7