4-Brom-1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-carbonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonyl chloride
OR55636-1G OR55636-250MG
APOSOR55636-1GEA 428 CHF
APOSOR55636-1G APOSOR55636-250MG
4-Brom-1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-carbonylchlorid
4-Brom-1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-carbonylchlorid
Formel: C₆H₆BrClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03421486
CAS-Nummer: 1006471-24-4
UN: 3261
ADR: 8,III