1,3-Dibrom-2-iodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,6-Dibromoiodobenzene
OR55629-1G
OR55629-5G
APOSOR55629-1GEA
31.4
CHF
APOSOR55629-1G
APOSOR55629-5G
1,3-Dibrom-2-iodbenzol
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Formel:
C₆H₃Br₂I MW: 361.80 g/mol Melting Pt: 100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00192666 CAS-Nummer: 19821-80-8 |