5-Brom-4-chlor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55605-1G OR55605-250MG OR55605-5G
APOSOR55605-1GEA 59.2 CHF
APOSOR55605-1G APOSOR55605-250MG APOSOR55605-5G
5-Brom-4-chlor-1H-indazol
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4771 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11007933
CAS-Nummer: 1082041-90-4