7-Hydroxyflavanon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55597-1G OR55597-25G OR55597-5G
APOSOR55597-1GEA 62.7 CHF
APOSOR55597-1G APOSOR55597-25G APOSOR55597-5G
7-Hydroxyflavanon 99%
7-Hydroxyflavanon
Formel: C₁₅H₁₂O₃
Melting Pt: 187…188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017487
CAS-Nummer: 6515-36-2