4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55577-1G OR55577-250MG OR55577-5G
APOSOR55577-1GEA 265 CHF
APOSOR55577-1G APOSOR55577-250MG APOSOR55577-5G
4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran 97%
4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran
Formel: C₇H₁₀O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17016081
CAS-Nummer: 1202245-65-5
UN: 1993
ADR: 3,II