4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR5549-1G
OR5549-5G
APOSOR5549-1GEA
152
CHF
APOSOR5549-1G
APOSOR5549-5G
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₈BClO₄ MW: 296,56 g/mol Melting Pt: 48…51 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659928 CAS-Nummer: 334018-52-9 |