Methyl-2-iod-5-methylbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-Iodo-5-methylbenzoate
OR55475-25G OR55475-5G
APOSOR55475-25GEA 325 CHF
APOSOR55475-25G APOSOR55475-5G
Methyl-2-iod-5-methylbenzoat 97%
Methyl-2-iod-5-methylbenzoat
Formel: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12198129
CAS-Nummer: 103440-52-4