5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55452-5G
APOSOR55452-5GEA 166 CHF
APOSOR55452-5G
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5691 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD05663983
CAS-Nummer: 76006-08-1